Learn More
2-Etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457197 100 g 100 g
11467197 500 g 500 g
11477197 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14984.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 578-54-1 | C8H11N | 121.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-54-1
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00007751
Clave InChI MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
PubChem CID 11357
Nombre IUPAC 2-etilanilina
SMILES CCC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylaniline
Punto de fusión -47°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.56
Cantidad 100 g
Número UN UN2273
Beilstein 1841268
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%