Learn More
2-[(Etilamino)metil]-4-nitrofenol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Ethylamino)methyl]-4-nitrophenol-d5 |
| CAS | 1185157-36-1 |
| Fórmula molecular | C9H7D5N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-2-10-6-7-5-8(11(13)14)3-4-9(7)12/h3-5,10,12H,2,6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | OC1=C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 201.23 |