Learn More
2-(Etilamino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethylamino)ethanol |
| CAS | 110-73-6 |
| Fórmula molecular | C4H11NO |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | (2-Hydroxyethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanol, 2-(Monoethylamino)ethanol, 2-(N-Ethylamino)ethanol, Amino Alcohol MEM, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylamine, N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)amine, N-Ethylethanolamine, N-Ethylmonoethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCNCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(etilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 89.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0841 |