Learn More
2-(Etilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002080 250 g Frasco de vidrio 250 g
10625802 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10002080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168732500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-73-6
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00002841
Clave InChI MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
Nombre IUPAC 2-(etilamino)etanol
SMILES CCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylamino)ethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5NHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4390 to 1.441
Cantidad 250 g
Beilstein 04, 282
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido