Learn More
2-(Etilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492388 100 mL 100 ml
11402398 500 mL 500 ml
11412398 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15744.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.138 g/mol
2-(Ethylamino)ethanol is an efficient compound used for inhibiting corrosion. This high activity of the inhibitor may be interpreted both by its ability to stabilize the hydroxide surface film and by its adsorption onto bare sites of the metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(etilamino)etanol es un compuesto eficiente utilizado para inhibir la corrosión. Esta alta actividad del inhibidor puede interpretarse tanto por su capacidad para estabilizar la película de superficie de hidróxido como por su adsorción en los sitios desnudos del metal.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-73-6
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.138
Número MDL MFCD00002841
Clave InChI MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
Nombre IUPAC 2-(etilamino)etanol
SMILES CCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylamino)ethanol
Punto de fusión -9°C
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Fórmula lineal CH3CH2NHCH2CH2OH
Cantidad 100 mL
Número UN UN2922
Beilstein 635671
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Ethylamino)ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylaminoethanol