Learn More
Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-ol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| CAS | 63401-08-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |