Learn More
Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-ol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30458530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458530 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458530 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0718.0101
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
CAS 63401-08-1
Nombres de analitos o componentes 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[1-(ethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-ethylaminoethyl)-, -HCl (4CI), RMI 8205A, 2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-ol Hydrochloride, (±)-N-Ethylcathinone ephedrine metabolite hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-3-12-9(2)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11-13H,3H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CCNC(C)C(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 215.72
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077 g/mol