Learn More
Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-(3-hidroxifenil)etanona (clorhidrato de etilefrona), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(etilamino)-1-(3-hidroxifenil)etanona (clorhidrato de etilefrona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etilefrone Hydrochloride |
| CAS | 22510-04-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Etilefrone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 2-(ethylamino)-3'-hydroxy-, hydrochloride (8CI), Ethanone, 2-(ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(Ethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Etilefrone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(etilamino)-1-(3-hidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |