Learn More
2-Etilacroleína, téc. 90 %, estab. con 50 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424887 5 g 5 g
11434887 25 g 25 g
11444887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21839.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84.12 g/mol
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilacroleína se ha utilizado en la síntesis total de (+/-)-tebersonina, alcaloide de Aspidosperma, y en la síntesis de conjugados con seroalbúmina bovina unida a Tn.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 922-63-4
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00010129
Clave InChI GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
Nombre IUPAC 2-metilidenobutanal
SMILES CCC(=C)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethylacrolein
Nombre de nota stabilized with 50ppm hydroquinone
Densidad 0.859
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación 1°C (34°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4245
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1098378
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylacrolein
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylacrylaldehyde