Learn More
2-etilacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylacetophenone |
| CAS | 2142-64-5 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Ethylphenyl)ethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-6-4-5-7-10(9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C=1C=CC=CC1CC)C |
| Nombre IUPAC | 1-(2-etilfenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |