Learn More
2-etil tolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-ethylbenzene |
| CAS | 611-14-3 |
| Fórmula molecular | C9 H12 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene, Benzene, 1-ethyl-2-methyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-2-methylbenzene (ACI), Toluene, o-ethyl- (8CI), 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Ethyltoluene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, NSC 405731, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-etilo-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.1916 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0939 |