Learn More
2'-Etil Simvastatina, TRC
Código de producto. 30012784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012784 10 mg 10 miligramos
18073550 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92498510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79902-42-4
Fórmula molecular C23 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 390.51
Sinónimo Propanoic acid, 2-methyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Propanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]- (9CI), 2'-Ethyl Simvastatin, [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxo-tetrahydropyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2-methylpropanoate, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylpropanoate, 2'-Desethyl Simvastatin, Simvastatin Impurity I (EP)
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxano-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il] 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Desethyl Simvastatin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O5/c1-13(2)23(26)28-20-10-14(3)9-16-6-5-15(4)19(22(16)20)8-7-18-11-17(24)12-21(25)27-18/h5-6,9,13-15,17-20,22,24H,7-8,10-12H2,1-4H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2406