Learn More
2-etil-N-[[1-(2-etilhexil)-4-metil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]metil]hexan-1-amina (deshidrohexetidina), Mikromol™
Descripción
2-etil-N-[[1-(2-etilhexil)-4-metil-4,5-dihidro-1H-imidazol-4-il]metil]hexan-1-amina (deshidrohexetidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrohexetidine |
| CAS | 188655-38-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydrohexetidine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C21 H43 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hexetidine Imp. A (EP), N,1-Bis(2-ethylhexyl)-4,5-dihydro-4-methyl-1H-imidazole-4-methanamine, 2-Ethyl-N-[[1-(2-ethylhexyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-4-yl]methyl]hexan-1-amine, Dehydrohexetidine, Hexetidine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H43N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-22-16-21(5)17-24(18-23-21)15-20(9-4)13-11-7-2/h18-20,22H,6-17H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CNCC1(C)CN(CC(CC)CCCC)C=N1 |
| Nombre IUPAC | 2-etil-N-[[3-(2-etilhexil)-5-metil-4H-imidazol-5-il]metil]hexan-1-amina |
| Mostrar más |