Learn More
2-Etil-d5-tolueno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 2982920-37-4 |
| Fórmula molecular | C9 D5 H7 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene-d5, 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5), 2-(Ethyl-d5)toluene, 2-Ethyl-d5-toluene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 125.2224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1253 g/mol |
| Mostrar más |