Learn More
2-etil-d5-naftaleno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylnaphthalene-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 1219805-14-7 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H7 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Naphthalene, 2-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 2-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)naphthalene (ACI), 2-Ethyl-d5-naphthalene, 2-Ethylnaphthalene-d5, 2-Ethylnaphthalene-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2545 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1253 g/mol |
| Mostrar más |