Learn More
2-etil-antraquinona, TRC
Código de producto. 30008108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008108 1 g 1 g
30005573 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8993701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-51-5
Fórmula molecular C16 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 236.27
Sinónimo Anthraquinone, 2-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-9,10-anthracenedione, 2-EAQ, 2-Ethyl-9,10-anthraquinone, 2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone, Kayacure 2-EAQ, NSC 7216, β-Ethylanthraquinone
Nombre IUPAC 2-etilantraceno-9,10-diona
SMILES CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylanthraquinone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0837