Learn More
2-Etil-6-metilpirazina, TRC
Código de producto. 30133841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133841 50 mg 50 miligramos
30132913 100 mg 100 miligramos
17913375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43820850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13925-03-6
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Sinónimo Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl-, 2-Ethyl-6-methylpyrazine, 2-Methyl-6-ethylpyrazine, 6-Methyl-2-ethylpyrazine
Nombre IUPAC 2-etil-6-metilpirazina
SMILES CCC1=NC(=CN=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-6-methylpyrazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0844