Learn More
2-Etil-6-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460708 1 g 1 g
11470708 5 g 5 g
11480708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25213.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1687-64-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
2-Ethyl-6-methylphenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etil-6-metilfenol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1687-64-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00962292
Clave InChI CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519333
Nombre IUPAC 2-etil-6-metilfenol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-6-methylphenol
Índice de refracción 1.531
Cantidad 1 g
Sinónimo phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%