Learn More
2-Ethyl-6-methyliodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10252892 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10252892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355040050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
CAS 175277-95-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H11I
Fórmula lineal CH3C6H3(I)C2H5
Índice de refracción 1.5900 to 1.5920 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00052855
Cantidad 5g
Sinónimo 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
Clave InChI PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
Nombre IUPAC 1-ethyl-2-iodo-3-methylbenzene
Peso molecular (g/mol) 246.091
PubChem CID 2734195
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza ≥97.5%