Learn More
2-etil-6-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-6-methylaniline |
| CAS | 24549-06-2 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-ethyl-6-methyl-, o-Toluidine, 6-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-6-methylbenzenamine, (2-Ethyl-6-methylphenyl)amine, 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Methyl-6-ethylaniline, 6-Ethyl-2-methylaniline, 6-Ethyl-o-toluidine, C 25702 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-Etil-6-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1048 |