Learn More
2-Etil-6-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475153 500 g 500 g
11485153 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475153 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12796.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24549-06-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007752
Clave InChI JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-ethyl-o-toluidine, 2-methyl-6-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl-6-methyl, o-toluidine, 6-ethyl, 6-ethyl-2-toluidine, 2-methyl-6-ethyl aniline, aniline, 2-methyl-6-ethyl, 6-ethyl-2-methylaniline, 2-ethyl-6-methyl-aniline, 2-ethyl-6-methylbenzenamine
PubChem CID 32485
Nombre IUPAC 2-Etil-6-metilanilina
SMILES CCC1=CC=CC(=C1N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-6-methylaniline
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.969
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 500 g
Beilstein 2079468
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%