Learn More
2-etil-6-metoxinaftaleno (etilnerolina), Mikromol™
Código de producto. 17992766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992766 100 mg 100 miligramos
17960586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.18
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-etil-6-metoxinaftaleno (etilnerolina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin)
CAS 21388-17-0
Nombres de analitos o componentes 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. J (EP), Ethylnerolin, Naproxen Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc2cc(OC)ccc2c1
Nombre IUPAC 2-etil-6-metoxinaftaleno
Peso molecular (g/mol) 186.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1045 g/mol