Learn More
2-etil-5-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-5-methylphenol |
| CAS | 1687-61-2 |
| Fórmula molecular | C9H12O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-3-8-5-4-7(2)6-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(C)cc1O |
| Nombre IUPAC | 2-etil-5-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0888 |