Learn More
2-etil-5-hexen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| CAS | 270594-13-3 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-5-hexen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3,8-9H,1,4-7H2,2H3 |
| SMILES | CCC(CO)CCC=C |
| Nombre IUPAC | 2-etilhex-5-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |