Learn More
2-etil-5,7-dimetil-3H-imidazo[4,5-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-5,7-dimethyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 133240-06-9 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3/c1-4-8-12-9-6(2)5-7(3)11-10(9)13-8/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | CCc1nc2c(C)cc(C)nc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-etil-5,7-dimetil-3H-imidazo[4,5-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1109 |