Learn More
Solución en acetonitrilo de 2-etil-5,5-dimetil-1,3-dioxano (1000 mg/l), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468045 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15468045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32308.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile
CAS 768-58-1
Fórmula molecular C8H16O2
Número MDL MFCD16622268
Cantidad 100 mL
Número UN UN1648
Sinónimo solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
Clave InChI QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Nombre IUPAC 2-etil-5,5-dimetil-1,3-dioxano
Peso molecular (g/mol) 144.214
PubChem CID 69852
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane solution in acetonitrile (1000mg/L)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile