Learn More
2-Etil-5,5-dimetil-1,3-dioxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475067 25 g 25 g
15465067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32351.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-58-1
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD16622268
Clave InChI QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
PubChem CID 69852
Nombre IUPAC 2-etil-5,5-dimetil-1,3-dioxano
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Densidad 0.88
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%