Learn More
Ácido 2-etil-4-piridinil-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-4-pyridinyl-boronic Acid |
| CAS | 1189545-99-0 |
| Fórmula molecular | C7 H10 B N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-2-7-5-6(8(10)11)3-4-9-7/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(ccn1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-etilpiridin-4-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0805 |