Learn More
Ácido 2-etil-4-metilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 108-81-6 |
| Fórmula molecular | C8H16O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-7(8(9)10)5-6(2)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCC(CC(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etil-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |