Learn More
2-Etil-4-metilimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412468 100 g 100 g
11402468 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15798.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 931-36-2 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole is a useful synthetic intermediate. It can be used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing. It is used as an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, textile auxiliaries, pigments and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2-etil-4-metil-1H-imidazol es un intermedio sintético útil. Se puede utilizar como elemento principal en los ingredientes activos, así como en el curado de epoxi. Se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes, auxiliares textiles, pigmentos y otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
soluble en agua (<210 g/1000 ml a 20 °C).
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-36-2
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00005193
Clave InChI ULKLGIFJWFIQFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-4-methyl, 4-methyl-2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl-5-methyl, imidazole, 2-ethyl-4-methyl, unii-5k8xi641g3, 2-ethyl-4-methyl-imidazole, 2-ethyl-4-methyl-3h-imidazole, curazol 2e4mz
PubChem CID 70262
Nombre IUPAC 2-etil-5-metil-1H-imidazol
SMILES CCC1=NC=C(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methylimidazole
Punto de fusión 45°C to 49°C
Densidad 0.973
Punto de ebullición 292°C to 295°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Índice de refracción 1.5 00
Cantidad 100 g
Beilstein 1711
Información de solubilidad Soluble in water (< 210g/1000 ml at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 96%