Learn More
2-Etil-4-metil-1H-imidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10603423 1 g 1 g
10131132 10 g 10 g
10767485 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01365DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 88634-80-4
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00173727
Clave InChI RLBMKAXUSJOVJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795884
Nombre IUPAC 2-etil-5-metil-1H-imidazol-4-carbaldehído
SMILES CCC1=NC(C=O)=C(C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,2-ethyl-4-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-ethyl-4-methyl, 2-ethyl-5-formyl-4-methylimidazole, 2-ethyl-4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 2-ethyl-4-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, acmc-20lc80, 2-ethyl-4-methyl-5-formylimidazole, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-ethyl-5-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%