Learn More
2-Etil-4-metil-1-penanol, TRC
Código de producto. 30136930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136930 500 mg 500 miligramos
30136432 2.5 g 2.50 g
30012094 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE929230500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-67-2
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Sinónimo 2-Ethyl-4-methylpentanol
SMILES CC(C)CC(CO)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-4-8(6-9)5-7(2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1358