Learn More
Solución en acetonitrilo de 2etil-4-metil-1,3-dioxolano (1000 mg/l)
Código de producto. 15417945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417945 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15417945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31933.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane solution in acetonitrile
CAS 4359-46-0
Fórmula molecular C6H12O2
Número MDL MFCD16622267
Cantidad 100 mL
Número UN UN1648
Sinónimo 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
Clave InChI CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1OCC(O1)C
Nombre IUPAC 2-etil-4-metil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 92210
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000mg/L