Learn More
2-Etil-4-metil-1,3-dioxolano, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464877 5 g 5 g
15474877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32187.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4359-46-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, is used as a flavouring agent in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etil-4-metil-1,3-dioxolano, cis + trans, se utiliza como agente aromatizante en la industria alimentaria.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4359-46-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD16622267
Clave InChI CSZCLQLJVFLXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl, 1,3-dioxolane,2-ethyl-4-methyl, cis, 1,2-propanediol acetal, 1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-, cis, cis-2-thyl-4-methyl-1,3-dioxolane, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, cis + trans, solution in acetonitrile 1000mg/l
PubChem CID 92210
Nombre IUPAC 2-etil-4-metil-1,3-dioxolano
SMILES CCC1OCC(O1)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.904
Punto de ebullición 117°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.403
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%