Learn More
2-etil-3-metilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-3-Methylpyrazine |
| CAS | 15707-23-0 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-ethylpyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1nccnc1C |
| Nombre IUPAC | 2-etil-3-metil-pirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0844 |