Learn More
2-Etil-3-metilpirazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458963 100 g 100 g
11438963 5 g 5 g
11448963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11092.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15707-23-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00006150
Clave InChI LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2-ethyl-3-methyl, 3-ethyl-2-methylpyrazine, 2-methyl-3-ethylpyrazine, 2-ethyl-3-methyl pyrazine, pyrazine, ethylmethyl, 2-ethyl-3-methyl-pyrazine, unii-9gf35mk66u, fema no. 3155, pyrazine, 3-ethyl-2-methyl, 2-ethyl-3-methylpyrazine, 9ci
PubChem CID 27457
Nombre IUPAC 2-ethyl-3-methylpyrazine
SMILES CCC1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-3-methylpyrazine
Densidad 0.987
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.503
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 956775
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.