Learn More
2-Etil-3-metilpirazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438963 5 g 5 g
11448963 25 g 25 g
11458963 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11092.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15707-23-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15707-23-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00006150
Clave InChI LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2-ethyl-3-methyl, 3-ethyl-2-methylpyrazine, 2-methyl-3-ethylpyrazine, 2-ethyl-3-methyl pyrazine, pyrazine, ethylmethyl, 2-ethyl-3-methyl-pyrazine, unii-9gf35mk66u, fema no. 3155, pyrazine, 3-ethyl-2-methyl, 2-ethyl-3-methylpyrazine, 9ci
PubChem CID 27457
Nombre IUPAC 2-ethyl-3-methylpyrazine
SMILES CCC1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-3-methylpyrazine
Densidad 0.987
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.503
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 956775
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%