Learn More
2-etil-3,6-dimetilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine |
| CAS | 13360-65-1 |
| Fórmula molecular | C8H12N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl-, 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2,5-Dimethyl-3-ethylpyrazine, 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine, 3,6-Dimethyl-2-ethylpyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1nc(C)cnc1C |
| Nombre IUPAC | 3-etil-2,5-dimetilpirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1 |