Learn More
2-Etil-3,5(6)-dimetilpirazina, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337179 25 g 25 g
11327179 5 g 5 g
11347179 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27383.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13925-07-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
It is applied as an odorant of coffee brews, nutty flavor products and roasted food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como odorizante del café, de productos con sabor a nuez y de productos tostados.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13925-07-0
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00047392
Clave InChI JZBCTZLGKSYRSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-2-ethylpyrazine, pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl, 2,6-dimethyl-3-ethylpyrazine, 3-ethyl-2,6-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,6-dimethyl-3-ethyl, unii-r182ey5l8c, fema no. 3149, 2-ethyl-3,5 6-dimethylpyrazine, pyrazine, 3,5-dimethyl-2-ethyl
PubChem CID 26334
Nombre IUPAC 2-etil-3,5-dimetilpirazina
SMILES CCC1=NC=C(N=C1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.96
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.5015
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%