Learn More
2-etil-2-propen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 4435-54-5 |
| Fórmula molecular | C5H10O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methylene-1-butanol, 2-Ethyl-1-propen-3-ol, 2-Ethylallyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-metilidenobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |