Learn More
Hidrato de 2-etil-2-fenilpropano-diamida (hidrato de etilfenilmalonamida), Mikromol™
Código de producto. 30052283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052283 25 mg 25 miligramos
30052367 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052283 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1030.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrato de 2-etil-2-fenilpropano-diamida (hidrato de etilfenilmalonamida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate)
CAS 80866-90-6
Nombres de analitos o componentes 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate (Ethylphenylmalonamide Hydrate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N2 O2 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Primidone Imp. A (EP), Primidone USP Related Compound A, Primidone USP RC A, 2-Ethyl-2-phenylpropane-diamide Hydrate, Primidone Imp. A (EP) as Hydrate, Ethylphenylmalonamide Hydrate, Primidone Related Compound A as Monohydrate, Primidone Impurity A as Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
SMILES O.CCC(C(=O)N)(C(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-etil-2-fenilpropanodiamida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 224.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1161 g/mol