Learn More
2-etil-2-fenilmalonamida, TRC
Código de producto. 30386502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30386502 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30386502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925455100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-phenylmalonamide
CAS 7206-76-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H14 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Ethyl-2-phenylmalondiamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)
SMILES CCC(C(=O)N)(C(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-etil-2-fenilpropanodiamida
Peso molecular (g/mol) 206.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1055
Porcentaje de pureza >95