Learn More
2-Etil-2-fenilmalonamida-D5, TRC
Código de producto. 30384235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384235 2.5 mg -
30377521 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9254572.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215398-95-0
Fórmula molecular C11 H9 D5 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 211.27
Sinónimo PEMA-d5
Nombre IUPAC 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-2-fenilpropanediamida
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylethylmalonamide-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1369