Learn More
2-Etil-2-fenil-1,3-propanediol, TRC
Código de producto. 30376884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376884 100 mg
30376285 250 mg
30374644 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE247650100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24765-56-8
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.24
Nombre IUPAC 2-etil-2-fenilpropano-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-phenyl-1,3-propanediol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-2-11(8-12,9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,2,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115