Learn More
Sulfato de 2-etil-2-fenalacetilguanidina, Mikromol™
Código de producto. 17902986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902986 100 mg 100 miligramos
17983186 25 mg 25 miligramos
30460075 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0265.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de 2-etil-2-fenalacetilguanidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
CAS 2732673-27-5
Nombres de analitos o componentes 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C11 H15 N3 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H15N3O.H2O4S/c2*1-2-9(10(15)14-11(12)13)8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4/h2*3-7,9H,2H2,1H3,(H4,12,13,14,15);(H2,1,2,3,4)
SMILES CCC(C(=O)NC(=N)N)c1ccccc1.CCC(C(=O)NC(=N)N)c2ccccc2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC N-carbamimidoil-2-fenilbutanamida; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 508.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.2104 g/mol