Learn More
2-Etil-2-oxazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410897 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11410897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23287.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etil-2-oxazolina es un intermedio orgánico y un monómero que se utiliza en polímeros solubles en agua, productos farmacéuticos, cosméticos, recubrimientos especiales y adhesivos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-oxazoline
CAS 10431-98-8
Punto de fusión -62°C
Densidad 0.981
pH 10 to 12
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Amine-like
Fórmula molecular C5H9NO
Índice de refracción 1.437
Número MDL MFCD00005302
Cantidad 100 g
Número UN UN2734
Beilstein 105464
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NCCO1
Nombre IUPAC 2-etil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 99.13
PubChem CID 66412
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99%