Learn More
Thermo Scientific™ 2-etil-2-oxazolina, 99 %
Código de producto. 11420897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420897 500 g 500 g
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11420897 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B23287.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10431-98-8 | C5H9NO | 99.13 g/mol
La 2-etil-2-oxazolina es un intermedio orgánico y un monómero que se utiliza en polímeros solubles en agua, productos farmacéuticos, cosméticos, recubrimientos especiales y adhesivos.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 10431-98-8
Punto de fusión -62°
Densidad 0.981
Punto de ebullición 128-129°
Temperatura de inflamación 29°(84°F)
Fórmula molecular C5H9NO
Número MDL MFCD00005302
Cantidad 500 g
Número UN UN2734
Clave InChI NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NCCO1
Nombre IUPAC 2-etil-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 99.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido