Learn More
Ácido 2-etil-2-metilsuccínico, TRC
Código de producto. 30380340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380340 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30380340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE817970100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Fórmula molecular C7 H12 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-etil-2-metilbutanodioico
Peso molecular (g/mol) 160.168
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.074