Learn More
Ácido 2-etil-2-metisuccínico, MP Biomedicals™
Código de producto. 15717909 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15717909 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15717909 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 05205867.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    199.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 10.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Ácido 2-etil-2-metilsuccínico
Especificaciones
CAS 631-31-2
Punto de fusión 100 °C a 102 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C7H12O4
Número MDL MFCD00004201
Cantidad 50 mg
Sinónimo Isopimelic Acid, α-Ethyl methyl succinic acid
Clave InChI FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 160.17
Porcentaje de pureza >98%
Forma física Sólido