Learn More
Ácido 2-etil-2-metilpentanoico, TRC
Código de producto. 30136048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136048 5 mg 5 miligramos
30012104 50 mg 50 miligramos
17919554 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9242905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5343-52-2
Fórmula molecular C8 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo 2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, Valeric acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Methyl-2-ethylpentanoic acid, NSC 466, α-Ethyl-α-methylvaleric acid, α-Methyl-α-ethylvaleric acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-etil-2-metilpentanoico
SMILES CCCC(C)(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-methylpentanoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115